Tlačiť
4-Methylcyclohexanol cis- and trans-mixture 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
166900010 166902500
ACRO166900010EA 209.79 EUR
ACRO166900010 ACRO166902500
4-Methylcyclohexanol cis- and trans-mixture 99%
4-Methylcyclohexanol
Vzorec: C₇H₁₄O
Teplota varu: 171 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –41 °C
Hustota: 0,92 g/cm³ (0 °C)
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001449
Číslo CAS: 589-91-3
EINECS: 209-664-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %