Tlačiť
4-tert-Butylcyclohexanol mixture of isomers 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
107900050 107902500
ACRO107900050EA 28.48 EUR
ACRO107900050 ACRO107902500
4-tert-Butylcyclohexanol mixture of isomers 99%
4-tert-Butylcyclohexanol
Vzorec: C₁₀H₂₀O
Teplota varu: 224 °C
Teplota tavenia: 60…69 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (80 °C)
Teplota vzplanutia: 200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001473
Číslo CAS: 98-52-2
EINECS: 202-676-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 69 °C (depending on cis/trans ratio)
GC ≥98.5 %
Ratio Cis/trans ratio: approximately 70% trans, 30% cis
Specific optical rotation -12° to -18° (20 °C, 589 nm) (neat)