1-Bromo-4-methylcyclohexane cis- and trans-mixture ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L02640.06
L02640.14
L02640.06EA
93.46
EUR
L02640.06
L02640.14
1-Bromo-4-methylcyclohexane cis- and trans-mixture ≥97%
1-Bromo-4-methylcyclohexane
Purity: 97%
CAS No.: 6294-40-2
Molecular Formula: C7H13Br
Formula Weight: 177.09
Refractive Index: 1.4880
Boiling Point: 94-96°/50mm
MDL No.: MFCD00014282
Vzorec:
C₇H₁₃Br Teplota varu: 94…96 °C (50 mmHg) Hustota: 1,262 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014282 Číslo CAS: 6294-40-2 EINECS: 228-559-8 |