Tlačiť
2-Methyl-2-pentenal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
294667-25G 294667-100G
SIAL294667-25GEA 42.52 EUR
SIAL294667-25G SIAL294667-100G
2-Methyl-2-pentenal, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-pentenal
Vzorec: C₆H₁₀O
Teplota varu: 135…138 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006978
Číslo CAS: 623-36-9
EINECS: 210-789-5
OSN: 1988
ADR: 3,III