Tlačiť
2-Methyl-2-pentenal ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methylpent-2-enal
A15729.14 A15729.22 A15729.36
A15729.14EA 56.56 EUR
A15729.14 A15729.22 A15729.36
2-Methyl-2-pentenal ≥97%
2-Methyl-2-pentenal
Purity: 97% CAS No.: 623-36-9 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 31°(87°F) Refractive Index: 1.4495 Odour: Pleasant Melting Point: -90° Boiling Point: 134-136° Beilstein Reference: 506124 UN No.: 1988 MDL No.: MFCD00006978
Vzorec: C₆H₁₀O
Teplota varu: 134…136 °C
Teplota tavenia: –90 °C
Hustota: 0,860
Teplota vzplanutia: 31 °C (87 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006978
Číslo CAS: 623-36-9
EINECS: 210-789-5
OSN: 1988
ADR: 3,III