Tlačiť
2-Methyl-2-pentenal 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methylpent-2-enal
359960250 359961000
ACRO359960250EA 62.58 EUR
ACRO359960250 ACRO359961000
2-Methyl-2-pentenal 97%
2-Methyl-2-pentenal
Vzorec: C₆H₁₀O
Teplota varu: 134…136 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,86 g/cm³
Teplota vzplanutia: 31 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006978
Číslo CAS: 623-36-9
EINECS: 210-789-5
OSN: 1988
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %