Tlačiť
Ethyl propenyl ether cis- and trans-mixture 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl 1-Propenyl ether
410370250 410370100 410371000
ACRO410370250EA 133.98 EUR
ACRO410370250 ACRO410370100 ACRO410371000
Ethyl propenyl ether cis- and trans-mixture 98%
Ethyl propenyl ether
Vzorec: C₅H₁₀O
Teplota varu: 55…65 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,778 g/cm³
Teplota vzplanutia: –18 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015184
Číslo CAS: 928-55-2
EINECS: 213-176-0
OSN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %