Tlačiť
2-Bromo-2-butene cis- and trans-mixture ≥98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A18058.14 A18058.22
A18058.14EA 86.64 EUR
A18058.14 A18058.22
2-Bromo-2-butene cis- and trans-mixture ≥98% stabilised
2-Bromo-2-butene
Stabilized
Purity: 98% CAS No.: 13294-71-8 Molecular Formula: C4H7Br Formula Weight: 135.00 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 1°(33°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Recognizable Boiling Point: 82-90° Beilstein Reference: 1733329 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000141
Vzorec: C₄H₇Br
Teplota varu: 82…90 °C
Hustota: 1,328
Teplota vzplanutia: 1 °C (33 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000141
Číslo CAS: 13294-71-8
EINECS: 236-316-2
OSN: 1993
ADR: 3,II