Tlačiť
Kyselina octová 90% 90, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
20109.295EA 48.87 EUR
20109.295 20109.364
Kyselina octová 90% 90, GPR RECTAPUR®
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Mw: 60.05
Teplota varu: 118
Teplota tavenia: 17
Teplota vzplanutia: 38.5
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036152
Číslo CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
OSN: 2789
ADR: 8 (3) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 89 - 91 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm