Tlačiť
zinek stabilizovaný, powder p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08789.0500 1.08789.1000
1.08789.0500EA 95.07 EUR
1.08789.0500 1.08789.1000
zinek stabilizovaný, powder p.a., Supelco®
zinek
Vzorec: Zn
Teplota varu: 907 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 419,5 °C
Hustota: 7,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble,(reaction)
Melting Point 420 °C
Molar Mass 65.39 g/mol
Bulk Density 1800 - 2700 kg/m3
Boiling Point 908 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (487 °C)
Density 7.14 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 460 °C