Rhenium 99,97 Metals basis, wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10312.BQ
10312.BU
10312.BY
10312.BQEA
107.35
EUR
10312.BQ
10312.BU
10312.BY
Rhenium 99,97 Metals basis, wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Rhenium
Purity: 99.97%
CAS No.: 7440-15-5
Physical Form: ≈4.13g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011195
Vzorec:
Re Mw: 186.21 Teplota varu: 5630 Teplota tavenia: 3180 Hustota: 21.02 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011195 Číslo CAS: 7440-15-5 EINECS: 231-124-5 Merck Index: 12,08343 |