Tlačiť
Chrom ≥99.99% (metals basis), powder -60 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44556.22 44556.36
44556.22EA 186.12 EUR
44556.22 44556.36
Chrom ≥99.99% (metals basis), powder -60 mesh
Chromium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Vzorec: Cr
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010944
Číslo CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
OSN: 3089
ADR: 4.1,III