Chrom ≥99.95% (metals basis), cubes typ. 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42310.09
42310.18
42310.30
42310.09EA
68.99
EUR
42310.09
42310.18
42310.30
Chrom ≥99.95% (metals basis), cubes typ. 6.35 mm (0.25 in)
Chromium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-47-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010944
Vzorec:
Cr Teplota varu: 2469 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1840 °C Hustota: 7,2 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010944 Číslo CAS: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 Merck Index: 12,02288 |