Chrom ≥99.995% (metals basis), pieces, Thickness: 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
38494.18
38494.30
38494.18EA
162.45
EUR
38494.18
38494.30
Chrom ≥99.995% (metals basis), pieces, Thickness: 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Chromium
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-47-3
Physical Form: Broken plate, Large irregular pieces
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010944
Vzorec:
Cr Teplota varu: 2469 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1840 °C Hustota: 7,2 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010944 Číslo CAS: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 Merck Index: 12,02288 |