Chrom ≥99.97% (metals basis), cubes, Length: 12.5 mm (0.492 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10149.KT
10149.KU
10149.KTEA
314.08
EUR
10149.KT
10149.KU
Chrom ≥99.97% (metals basis), cubes, Length: 12.5 mm (0.492 in)
Chromium
Purity: 99.97%
CAS No.: 7440-47-3
Physical Form: ≈14.7g/pc Hot Isostatically Pressed
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010944
Vzorec:
Cr Teplota varu: 2469 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1840 °C Hustota: 7,2 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010944 Číslo CAS: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 Merck Index: 12,02288 |