Chrom ≥99.2% (metals basis), pieces 3-12 mm (0.12-0.47 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00472.22
00472.36
00472.22EA
139.19
EUR
00472.22
00472.36
Chrom ≥99.2% (metals basis), pieces 3-12 mm (0.12-0.47 in)
Chromium
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-47-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010944
Vzorec:
Cr Teplota varu: 2469 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1840 °C Hustota: 7,2 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010944 Číslo CAS: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 Merck Index: 12,02288 |