zinek 97, powder -100 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L13310.22
L13310.36
L13310.0E
L13310.22EA
37.81
EUR
L13310.22
L13310.36
L13310.0E
zinek 97, powder -100 mesh
zinek
Purity: 97+%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: Powder
Density: 7.13
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 420°
Boiling Point: 907°
UN No.: 1436
MDL No.: MFCD00011291
Vzorec:
Zn Mw: 65.39 Teplota varu: 907 °C Teplota tavenia: 420 °C Hustota: 7.13 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011291 Číslo CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 OSN: 1436 ADR: 4.3 III Merck Index: 12,10255 |