Tlačiť
zinek 99,9 Metals basis, powder -140+325 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39694.22 39694.36
39694.22EA 302.42 EUR
39694.22 39694.36
zinek 99,9 Metals basis, powder -140+325 mesh
zinek
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Gray, bluish-white Odour: Odourless UN No.: 1436 MDL No.: MFCD00011291
Vzorec: Zn
Mw: 65.39
Teplota varu: 908
Teplota tavenia: 420
Hustota: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
OSN: 1436
ADR: 4.3 III
Merck Index: 12,10255
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable