Tlačiť
zinek 99.999% Trace metals basis, powder 40 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
367260100 367260500
ACRO367260100EA 291.61 EUR
ACRO367260100 ACRO367260500
zinek 99.999% Trace metals basis, powder 40 mesh
zinek
Vzorec: Zn
Mw: 65.39
Teplota varu: 908
Teplota tavenia: 420 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
OSN: 1436
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,10255
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %