Tlačiť
zinek 98+% stable_UN-class4, dust
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
198340010 198340025 198341000 198340100 198340250
ACRO198340010EA 74.9 EUR
ACRO198340010 ACRO198340025 ACRO198341000 ACRO198340100 ACRO198340250
zinek 98+% stable_UN-class4, dust
zinek
Stable acc. to UN classification class 4
Vzorec: Zn
Mw: 65.39
Teplota varu: 906 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 419 °C
Hustota: 7.14 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10255
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey Powder
Particle Size/Sieve analysis ≤0.1 % Residue on 250 µm(+60 mesh) sieve
Zinc (Zn) ≥98.0 %