Tlačiť
zinek 99.995% Trace metals basis, powder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
194500050 194500500
ACRO194500050EA 191.47 EUR
ACRO194500050 ACRO194500500
zinek 99.995% Trace metals basis, powder
zinek
Vzorec: Zn
Mw: 65.39
Teplota varu: 908
Teplota tavenia: 420 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
OSN: 1436
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,10255
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤50 ppm