Tlačiť
zinek ≥99.9%, pellets, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
29080.238EA 91.33 EUR
29080.238 29080.295 29080.410
zinek ≥99.9%, pellets, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
zinek
Vzorec: Zn
Mw: 65.39
Teplota varu: 908
Teplota tavenia: 420
Hustota: 7.14
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.9 %
Mean diameter 3 to 8 mm
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 30 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 0.003 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Sn (Tin) Max. 50 ppm