Tlačiť
zinek ≥99.8%, coarse powder, AnalaR NORMAPUR® ACS analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
29068.236EA 132.64 EUR
29068.236
zinek ≥99.8%, coarse powder, AnalaR NORMAPUR® ACS analytical reagent
zinek
Vzorec: Zn
Mw: 65,39 g/mol
Teplota varu: 907 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 419,5 °C
Hustota: 7,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
OSN: 1436
ADR: 4.3 (4.2),II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.8 %
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test