Tlačiť
Ručník absorpční, Kimtech™
Dodávateľ: KIMBERLY CLARK
7506 7505
115-2220EA 41.32 EUR
115-2220 115-2212
Ručník absorpční, Kimtech™
Ubousky/Utěrky Utěrky jednorázové a ručníky Ubrousky pro jemné čištění
Tyto pevné ubrousky Kimtech™ jsou vyrobeny z materiálu HYDROKNIT*. Navrženy pro kritické aplikace zahrnující rozpouštědla, inkousty a barvy.
  • Ideální pro stírání tam, kde je vyžadováno nízké uvolňování vláken nebo chemikálií
  • Baleny v plastikovém sáčku, který odpuzuje vodu a je odolný před postříkání