zinek 99,9 Metals basis, foil, Thickness: 0.01+/-0.0025 mm (0.0004+/-0.0001 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
45059.FF
45059.FI
45059.FFEA
379.73
EUR
45059.FF
45059.FI
zinek 99,9 Metals basis, foil, Thickness: 0.01+/-0.0025 mm (0.0004+/-0.0001 in)
zinek
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈0.045g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Vzorec:
Zn Mw: 65.39 Teplota varu: 908 Teplota tavenia: 420 Hustota: 7.14 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011291 Číslo CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |