Tlačiť
zinek 99,9999 Metals basis, rods, Ø 8 mm (0.31 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44936.DT 44936.DJ
44936.DTEA 1094.33 EUR
44936.DT 44936.DJ
zinek 99,9999 Metals basis, rods, Ø 8 mm (0.31 in)
zinek
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Vzorec: Zn
Mw: 65.39
Teplota varu: 908
Teplota tavenia: 420
Hustota: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255