zinek ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42706.G1
42706.G5
42706.G9
42706.G1EA
73
EUR
42706.G1
42706.G5
42706.G9
zinek ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 2.0 mm (0.08 in)
zinek
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈22.4g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Vzorec:
Zn Teplota varu: 908 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 420 °C Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011291 Číslo CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |