zinek ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42703.G5
42703.G9
42703.G5EA
164.06
EUR
42703.G5
42703.G9
zinek ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
zinek
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈0.35g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Vzorec:
Zn Teplota varu: 908 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 420 °C Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011291 Číslo CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |