Tlačiť
zinek 99,8, granules ACS -20 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
36602.A1 36602.36 36602.22
36602.A1EA 207.89 EUR
36602.A1 36602.36 36602.22
zinek 99,8, granules ACS -20 mesh
zinek
Purity: 99.8% min CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Vzorec: Zn
Mw: 65.39
Teplota varu: 908
Teplota tavenia: 420
Hustota: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255