zinek ≥99% (metals basis), mossy 2.5 cm (0.98 in) & down
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14629.30
14629.A1
14629.30EA
43.32
EUR
14629.30
14629.A1
zinek ≥99% (metals basis), mossy 2.5 cm (0.98 in) & down
zinek
Purity: 99%
CAS No.: 7440-66-6
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Vzorec:
Zn Teplota varu: 908 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 420 °C Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011291 Číslo CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |