zinek 99,994 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
12055.G2
12055.G6
12055.H2
12055.G2EA
85.32
EUR
12055.G2
12055.G6
12055.H2
zinek 99,994 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
zinek
Purity: 99.994%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈0.35g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Vzorec:
Zn Mw: 65.39 Teplota varu: 908 Teplota tavenia: 420 Hustota: 7.14 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011291 Číslo CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |