zinek 99,9985 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
12053.BW
12053.CB
12053.BWEA
83.32
EUR
12053.BW
12053.CB
zinek 99,9985 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
zinek
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈5.60g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Vzorec:
Zn Mw: 65.39 Teplota varu: 908 Teplota tavenia: 420 Hustota: 7.14 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011291 Číslo CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |