Tlačiť
zinek 99,994 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11913.FIEA 171.84 EUR
11913.FI 11913.GH
zinek 99,994 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
zinek
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈4.5g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Vzorec: Zn
Mw: 65.39
Teplota varu: 908
Teplota tavenia: 420
Hustota: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255