zinek ≥99.994% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11912.FI
11912.GH
11912.HG
11912.FIEA
144.81
EUR
11912.FI
11912.GH
11912.HG
zinek ≥99.994% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
zinek
Purity: 99.994%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈1.8g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Vzorec:
Zn Teplota varu: 908 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 420 °C Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011291 Číslo CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |