zinek 99,9997 Metals basis, wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11361.G1
11361.G5
11361.G8
11361.G1EA
265.57
EUR
11361.G1
11361.G5
11361.G8
zinek 99,9997 Metals basis, wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
zinek
Purity: 99.9997%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈5.60g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Vzorec:
Zn Mw: 65.39 Teplota varu: 908 Teplota tavenia: 420 Hustota: 7.14 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011291 Číslo CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |