zinek ≥99.999% (metals basis), shot 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10759.18
10759.30
10759.A1
10759.18EA
129.56
EUR
10759.18
10759.30
10759.A1
zinek ≥99.999% (metals basis), shot 1-5 mm (0.04-0.2 in)
zinek
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-66-6
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Vzorec:
Zn Teplota varu: 908 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 420 °C Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011291 Číslo CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |