Tlačiť
zinek 99,99 Metals basis, shots, Ø 10mm (0.4in), Thickness: 2 mm (0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10440.36 10440.A3 10440.22
10440.36EA 126.18 EUR
10440.36 10440.A3 10440.22
zinek 99,99 Metals basis, shots, Ø 10mm (0.4in), Thickness: 2 mm (0.08 in)
zinek
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Vzorec: Zn
Mw: 65.39
Teplota varu: 908
Teplota tavenia: 420
Hustota: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255