zinek 99 Metals basis, foil, Thickness: 1.6 mm (0.063 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10438.KG
10438.KJ
10438.KGEA
60.08
EUR
10438.KG
10438.KJ
zinek 99 Metals basis, foil, Thickness: 1.6 mm (0.063 in)
zinek
Purity: 99%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈255g/15x15cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Vzorec:
Zn Mw: 65.39 Teplota varu: 908 Teplota tavenia: 420 Hustota: 7.14 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011291 Číslo CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |