zinek 99,9 Metals basis, foil, Width: 30 cm (12 in), Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10437.CB
10437.BW
10437.CBEA
423.39
EUR
10437.CB
10437.BW
zinek 99,9 Metals basis, foil, Width: 30 cm (12 in), Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
zinek
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈665g/30x50cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Vzorec:
Zn Mw: 65.39 Teplota varu: 908 Teplota tavenia: 420 Hustota: 7.14 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011291 Číslo CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |