zinek ≥99.98% (metals basis), foil, Width: 30 cm (12 in), Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10436.BS
10436.BW
10436.CB
10436.BSEA
87.85
EUR
10436.BS
10436.BW
10436.CB
zinek ≥99.98% (metals basis), foil, Width: 30 cm (12 in), Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
zinek
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈53g/30x10cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Vzorec:
Zn Teplota varu: 908 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 420 °C Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011291 Číslo CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Color) | Gray |
Form | Foil |
Comment | 0.22 - 0.28 mm thick |
Width | 27 - 33 mm |
Total Metal Impurities | 0.02% max. |