zinek 99,95 Metals basis, wire, Ø 3.18 mm (0.125 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10435.G6
10435.H2
10435.G6EA
75.31
EUR
10435.G6
10435.H2
zinek 99,95 Metals basis, wire, Ø 3.18 mm (0.125 in)
zinek
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈57.3g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Vzorec:
Zn Mw: 65.39 Teplota varu: 908 Teplota tavenia: 420 Hustota: 7.14 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011291 Číslo CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |