zinek 99,99 Metals basis, rods, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10433.BV
10433.RM
10433.RS
10433.BVEA
162.23
EUR
10433.BV
10433.RM
10433.RS
zinek 99,99 Metals basis, rods, Ø 1.27 cm (0.5 in)
zinek
Purity: 99.99+%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈9.03g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Vzorec:
Zn Mw: 65.39 Teplota varu: 908 Teplota tavenia: 420 Hustota: 7.14 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011291 Číslo CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |