zinek 99,99 Metals basis, wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00648.G1
00648.G5
00648.G1EA
63.29
EUR
00648.G1
00648.G5
zinek 99,99 Metals basis, wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
zinek
Purity: 99.99+%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈0.35g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Vzorec:
Zn Mw: 65.39 Teplota varu: 908 Teplota tavenia: 420 Hustota: 7.14 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011291 Číslo CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |