zinek ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00422.0R
00422.BT
00422.RM
00422.0REA
174.89
EUR
00422.0R
00422.BT
00422.RM
zinek ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 1.27 cm (0.5 in)
zinek
Purity: 99.9+%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈9.03g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Vzorec:
Zn Teplota varu: 908 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 420 °C Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011291 Číslo CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |