Tlačiť
zinek, granular 30 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
222615000 222610025 222611000
ACRO222615000EA 157.82 EUR
ACRO222615000 ACRO222610025 ACRO222611000
zinek, granular 30 mesh
zinek
Vzorec: Zn
Mw: 65.39
Teplota varu: 908
Teplota tavenia: 420
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
OSN: 1436
Merck Index: 12,10255
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Silver grey Granules or filings
Titration Complexometric ≥99.8 %
Particle size 30 mesh
Suitability (For determination of As) Passes test
Iron (Fe) ≤0.01 %
Lead (Pb) ≤0.01 %