Tlačiť
zinek 99+%, mossy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
201455000 201450010 201450050
ACRO201455000EA 77.42 EUR
ACRO201455000 ACRO201450010 ACRO201450050
zinek 99+%, mossy
zinek
Vzorec: Zn
Teplota varu: 907 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 419 °C
Hustota: 7,14 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Silver grey Mossy flakes
Total trace metal impurities ≤1.0 %