měď ≥99.5% (metals basis), shot 0.8-2 mm (0.03-0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44213.36
44213.A3
44213.22
44213.36EA
140.79
EUR
44213.36
44213.A3
44213.22
měď ≥99.5% (metals basis), shot 0.8-2 mm (0.03-0.08 in)
měď
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-50-8
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Vzorec:
Cu Teplota varu: 2595 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1083 °C Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010965 Číslo CAS: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |