Tlačiť
měď ≥99.9999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42977.G6 42977.H2
42977.G6EA 237.06 EUR
42977.G6 42977.H2
měď ≥99.9999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
měď
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.07g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
Teplota varu: 2595 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010965
Číslo CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545