měď ≥99.9999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42961.14
42961.22
42961.14EA
131.97
EUR
42961.14
42961.22
měď ≥99.9999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
měď
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈3.6g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Vzorec:
Cu Teplota varu: 2595 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1083 °C Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010965 Číslo CAS: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |