Tlačiť
měď ≥99.8% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.01 mm (0.0003 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
35815.FF 35815.FI 35815.GH
35815.FFEA 81.83 EUR
35815.FF 35815.FI 35815.GH
měď ≥99.8% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.01 mm (0.0003 in)
měď
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.06g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
Teplota varu: 2595 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010965
Číslo CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545